Läs mer
Azlon Flerspråkiga LDPE ventilerande tvättflaskor
Beskrivning
- Flerspråkiga tvättflaskor med bred hals och en ångavluftningsventil för att förhindra dropp
- Outplånligt tryckt på upp till fyra språk, med fyra tillgängliga språkkombinationer
- Val av fem lösningsmedelsetiketter med nya globalt harmoniserade symboler, NFPA diamant, riskfraser och säkerhetsinstruktioner
- Försedd med PP-förslutningar i ett stycke som bibehåller sin form vid användning
- Förslutningarna har precisions jet-tip bländare för fin kontroll
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Beskrivning | Region 2: norska, danska, svenska, engelska |
| Material | LDPE |
| Stängningsfärg | Blått |
| Höjd (metrisk) | 163 mm |
| Kemisk etikett | Isopropylalkohol |
| Diameter (metrisk) | 75 mm |