Läs mer
Azlon™ Azlon™ Flerspråkig rund integrerad tvättflaska
Beskrivning
- Flerspråkig
- Tvättflaska med bred hals
- Outplånligt tryckt på engelska, franska, tyska och spanska
- Välj mellan fem lösningsmedelsetiketter, alla inklusive de nya globalt harmoniserade symbolerna, NFPA diamant, riskfraser och säkerhetsinformation
- Utrustad med färgkodad PP-stängning i ett stycke som bibehåller sin form vid användning
- Designad med inbyggd pip för att förhindra kontaminering
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Inkluderar | Integrerad pip |
| Stängningsfärg | Rött |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Kemisk etikett | Aceton |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Produkttyp | Tvättflaska |