Läs mer
Azlon™ Flerspråkig rund integrerad tvättflaska
Produktkod. p-7160086
Change view
Kemisk etikett:
Aceton
Destillerat vatten
Etanol
Isopropylalkohol
Metanol
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kemisk etikett Förpackningsstorlek
15888467 Destillerat vatten Paket med 5
15898467 Aceton Paket med 5
15808477 Metanol Paket med 5
15818477 Isopropylalkohol Paket med 5
15828477 Etanol Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15888467 Leverantör Azlon Leverantörsnummer WGW801P
Azlon™ Flerspråkig rund integrerad tvättflaska är gjuten med en integrerad pip för att minska föroreningar som orsakas av att innerröret vidrör bänkskivan under påfyllning.
  • Flerspråkig
  • Tvättflaska med bred hals
  • Outplånligt tryckt på engelska, franska, tyska och spanska
  • Välj mellan fem lösningsmedelsetiketter, alla inklusive de nya globalt harmoniserade symbolerna, NFPA diamant, riskfraser och säkerhetsinformation
  • Utrustad med färgkodad PP-stängning i ett stycke som bibehåller sin form vid användning
  • Designad med inbyggd pip för att förhindra kontaminering
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Inkluderar Integrerad pip
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Kemisk etikett Destillerat vatten
Stängningsmaterial Polypropen
Produkttyp Tvättflaska