Läs mer
Azlon™ Klass A PMP Volymflaska
Produktkod. 12530076
500 mL
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Komplett med tryckt batchkod. De Azlon Klass A PMP Volumetrisk kolv innehåller en propp av polypropen.
  • Tillverkad av glasklart PMP ger utmärkt klarhet
  • Individuellt anpassat ringmärke till klass A toleranser enl ISO 1042
  • Komplett med tryckt batchkod
  • Batchcertifikat finns att ladda ner online
  • Levereras med polypropenpropp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 1042
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material PMP
Höjd (metrisk) 270 mm
Inkluderar Propp
Antal per förpackning 1
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +135 °C
Tolerans ±0,25 ml
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Klass A
Förslutningstyp Propp
Produkttitel
Azlon™ Klass A PMP Volymflaska >