Läs mer
Azlon™ Boston runda flaskor av polykarbonat
Produktkod. 15394931
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Examen:
50mL
100mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 15394931
Brand: Azlon BRC0500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för beredning och förvaring av biologiska medier, reagenser och vattenlösningar
  • Mycket genomskinliga mediaflaskor av polykarbonat med polypropenlock utan foder
  • Lämplig för upprepad sterilisering genom autoklavering vid 121 °C
  • Läcksäker
  • Klassisk rund design
  • Kraftig och hållbar vid användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
För användning med (applikation) Beredning och förvaring av biologiska medier, reagenser och vattenlösningar
Inkluderar Lock
Material Polykarbonat
Hals-ID (metrisk) 28mm
Kvantitet 12/Pk.
Genomskinlighet Ja
Examen 50mL
Graderad Ja
Form Rund
Höjd (metrisk) 175 mm
Produkttyp Boston rund flaska
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 81 mm