Läs mer
Azlon™ Fyrkantiga polykarbonatflaskor
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Diameter (metrisk) Innerhals:
28 mm
40 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 6
Descripción
- Mycket genomskinliga mediaflaskor av polykarbonat med polypropenlock utan foder
- Lämplig för upprepad sterilisering genom autoklavering vid 121 °C
- Läcksäker
- Praktisk kvadratisk design för ekonomisk användning av utrymmet
- Kraftig och hållbar vid användning
Especificaciones
Especificaciones
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 40 mm |
| Material | Polykarbonat |
| Hals-ID (metrisk) | 40mm |
| Kvantitet | 6/Pk. |
| Form | Fyrkantig |
| Höjd (metrisk) | 266 mm |
| Produkttyp | Fyrkantig flaska |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido