Läs mer
Azlon™ Fyrkantiga polykarbonatflaskor
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Diameter (metrisk) Innerhals:
28 mm
40 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 6
Beskrivning
- Mycket genomskinliga mediaflaskor av polykarbonat med polypropenlock utan foder
- Lämplig för upprepad sterilisering genom autoklavering vid 121 °C
- Läcksäker
- Praktisk kvadratisk design för ekonomisk användning av utrymmet
- Kraftig och hållbar vid användning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 28 mm |
| Material | Polykarbonat |
| Hals-ID (metrisk) | 28mm |
| Kvantitet | 12/Pk. |
| Form | Fyrkantig |
| Höjd (metrisk) | 172 mm |
| Produkttyp | Fyrkantig flaska |