Läs mer
Azlon™ Fyrkantiga polykarbonatflaskor
Description
- Mycket genomskinliga mediaflaskor av polykarbonat med polypropenlock utan foder
- Lämplig för upprepad sterilisering genom autoklavering vid 121 °C
- Läcksäker
- Praktisk kvadratisk design för ekonomisk användning av utrymmet
- Kraftig och hållbar vid användning
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 28 mm |
| Material | Polykarbonat |
| Hals-ID (metrisk) | 28mm |
| Kvantitet | 24/Pk. |
| Höjd (metrisk) | 139 mm |
| Form | Fyrkantig |
| Produkttyp | Fyrkantig flaska |