Läs mer
Azlon™ Runda flaskor av polypropen bärnsten med bred hals
Produktkod. 10329934
Kapacitet (metrisk):
60 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Produktkod. 10329934
Brand: Azlon™ BWP0250AP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara ett brett utbud av ljuskänsliga material i dessa bredhalsade plastflaskor. Azlon™ Runda flaskor av polypropen bärnsten med bred hals har en läckagesäker, linerfri design för enkel fyllning och tömning av fasta eller flytande prover.
Förvara ett brett utbud av ljuskänsliga material i dessa bredhalsade plastflaskor. AzlonTM polypropen bärnstensfärgade runda flaskor med bred hals har en läckagesäker, linerfri design och erbjuder god kemisk resistens.
  • Bärnstensfärgade, kraftiga flaskor av hög kvalitet
  • Skruvlock av polypropen med non-stick
  • God kemikaliebeständighet
  • Ogenomskinliga, styva bärnstensfärgade polypropenflaskor med svarta polypropenskruvlock
  • Släta inre konturer för effektiv hällning och enkel rengöring
  • Kraftig och mycket hållbar i användning
  • Autoklaverbar vid 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Innerhals 37 mm
För användning med (applikation) Idealisk för ett brett utbud av ljuskänslig vätska eller fast förvaring
Material Polypropen
Kvantitet 10/PK
Stängningsfärg Svart
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 140 mm
Produkttyp Rund flaska med bred mun
Höjd (engelska) 5,51 tum
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 60 mm
Förslutningstyp Skruvlock