Läs mer
Azlon™ Runda flaskor av polypropen bärnsten med bred hals
Produktkod. 10739185
Kapacitet (metrisk):
60 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Produktkod. 10739185
Brand: Azlon™ BWP0150AP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara ett brett utbud av ljuskänsliga material i dessa bredhalsade plastflaskor. Azlon™ Runda flaskor av polypropen bärnsten med bred hals har en läckagesäker, linerfri design för enkel fyllning och tömning av fasta eller flytande prover.
Förvara ett brett utbud av ljuskänsliga material i dessa bredhalsade plastflaskor. AzlonTM polypropen bärnstensfärgade runda flaskor med bred hals har en läckagesäker, linerfri design och erbjuder god kemisk resistens.
  • Bärnstensfärgade, kraftiga flaskor av hög kvalitet
  • Skruvlock av polypropen med non-stick
  • God kemikaliebeständighet
  • Ogenomskinliga, styva bärnstensfärgade polypropenflaskor med svarta polypropenskruvlock
  • Släta inre konturer för effektiv hällning och enkel rengöring
  • Kraftig och mycket hållbar i användning
  • Autoklaverbar vid 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Kapacitet (engelska) 5,07 oz.
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Innerhals 32 mm
För användning med (applikation) Idealisk för ett brett utbud av ljuskänslig vätska eller fast förvaring
Material Polypropen
Kvantitet 10/PK
Stängningsfärg Svart
Certifikat och efterlevnad CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 116 mm
Produkttyp Rund flaska med bred mun
Höjd (engelska) 4,56 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 51 mm
Förslutningstyp Skruvlock