Läs mer
Azlon™ Runda flaskor av polypropen bärnsten med bred hals
Kapacitet (metrisk):
60 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Beskrivning
Förvara ett brett utbud av ljuskänsliga material i dessa bredhalsade plastflaskor. AzlonTM polypropen bärnstensfärgade runda flaskor med bred hals har en läckagesäker, linerfri design och erbjuder god kemisk resistens.
- Bärnstensfärgade, kraftiga flaskor av hög kvalitet
- Skruvlock av polypropen med non-stick
- God kemikaliebeständighet
- Ogenomskinliga, styva bärnstensfärgade polypropenflaskor med svarta polypropenskruvlock
- Släta inre konturer för effektiv hällning och enkel rengöring
- Kraftig och mycket hållbar i användning
- Autoklaverbar vid 121 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Kapacitet (engelska) | 33,81 oz. |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 55 mm |
| För användning med (applikation) | Idealisk för ett brett utbud av ljuskänslig vätska eller fast förvaring |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 5/PK |
| Stängningsfärg | Svart |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Visa mer |