Läs mer
Azlon™ Graderade flaskor av polypropen med skrivpanel
Använd dessa genomskinliga polypropenflaskor för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och USA föreskrifter. Azlon™ Graderade flaskor av polypropen med skrivpanel har en bladsäker design utan foder och god kemisk resistens.
Brand: Azlon BLP0125PGRAD
171.00 SEK valid until 2025-10-26
Use promo code "24136" to get your promotional price.
Beskrivning
- Högklara polypropenflaskor
- Läcksäker, linerfri design
- Tydliga skarpa tryckta graderingar visar milliliter och flytande uns
- Tryckt med stor vit skrivpanel för enkel märkning
- Slät inre kontur för effektiv hällning och enkel rengöring
- Perfekt för både vätskor och fasta ämnen, perfekt för mikrobiologisk provtagning
- Autoklaverbar vid 121 °C
Specifikationer
125 mL | |
Polypropen | |
Ja | |
Ja | |
100 mm | |
38 mm | |
Skruvlock |
32 mm | |
10/PK | |
Autoklaveringsbar | |
Bred | |
Polypropen | |
50 mm |