Läs mer
Azlon™ Polypropen Flerspråkig tryckt tvättflaska
Description
Tryckt med globalt harmoniserade symboler, NFPA diamant, riskfraser och säkerhetsinformation. Azlon™ Flerspråkiga tryckta tvättflaskor av polypropen visar kemiska namn och viktig säkerhetsinformation på fyra europeiska språk, vilket eliminerar behovet av flera tvättflaskor i europeiskt språktalande länder.
- Flerspråkiga tvättflaskor med bred hals
- Tillverkad av polypropen för hög termisk och kemisk beständighet; Autoklaveringsbar
- Outplånligt tryckt på engelska, franska, tyska och spanska
- Försedd med färgkodade PP-förslutningar i ett stycke som bibehåller sin form vid användning
- Förslutningarna har precisions jet-tip bländare för fin kontroll
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 5/PK |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Mun | Bred |
| Kemisk etikett | Diklorometan |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Ej ventilerande lock |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |