Läs mer
Azlon™ Polypropen Flerspråkig tryckt tvättflaska
Produktkod. 15327017
Change view
Kemisk etikett:
Diklorometan
Metyletylketon
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kemisk etikett Förpackningsstorlek
15327017 Metyletylketon Paket med 5
15317017 Diklorometan Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15327017 Leverantör Azlon™ Leverantörsnummer WGW703PP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    503.78 SEK
    395.85 SEK / Paket med 5
    Save 107.93 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tryckt med globalt harmoniserade symboler, NFPA diamant, riskfraser och säkerhetsinformation. Azlon™ Flerspråkiga tryckta tvättflaskor av polypropen visar kemiska namn och viktig säkerhetsinformation på fyra europeiska språk, vilket eliminerar behovet av flera tvättflaskor i europeiskt språktalande länder.
  • Flerspråkiga tvättflaskor med bred hals
  • Tillverkad av polypropen för hög termisk och kemisk beständighet; Autoklaveringsbar
  • Outplånligt tryckt på engelska, franska, tyska och spanska
  • Försedd med färgkodade PP-förslutningar i ett stycke som bibehåller sin form vid användning
  • Förslutningarna har precisions jet-tip bländare för fin kontroll
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Genomskinligt
Material Polypropen
Kvantitet 5/PK
Stängningsfärg Grön
Mun Bred
Kemisk etikett Metyletylketon
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Ej ventilerande lock