Läs mer
Azlon™ Polypropen Flerspråkig tryckt tvättflaska
Produktkod. p-6921041
Kemisk etikett:
Diklorometan
Metyletylketon
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 15327017
Brand: Azlon™ WGW703PP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tryckt med globalt harmoniserade symboler, NFPA diamant, riskfraser och säkerhetsinformation. Azlon™ Flerspråkiga tryckta tvättflaskor av polypropen visar kemiska namn och viktig säkerhetsinformation på fyra europeiska språk, vilket eliminerar behovet av flera tvättflaskor i europeiskt språktalande länder.
  • Flerspråkiga tvättflaskor med bred hals
  • Tillverkad av polypropen för hög termisk och kemisk beständighet; Autoklaveringsbar
  • Outplånligt tryckt på engelska, franska, tyska och spanska
  • Försedd med färgkodade PP-förslutningar i ett stycke som bibehåller sin form vid användning
  • Förslutningarna har precisions jet-tip bländare för fin kontroll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Genomskinligt
Material Polypropen
Kvantitet 5/PK
Stängningsfärg Grön
Mun Bred
Kemisk etikett Metyletylketon
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Ej ventilerande lock