Läs mer
Azlon™ Flaskor av polypropen med bred hals
Produktkod. 10728795
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
125 mL
150 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10728795 125 mL Paket med 10
12000882 100 mL Paket med 10
10575105 150 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10728795 Leverantör Azlon Leverantörsnummer BLP0125P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa hållbara runda flaskor för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar. Azlon™ Flaskor med rund hals i polypropen har en läckagesäker, linerfri design och erbjuder god kemisk resistens. Lätt att rengöra. Slät inre kontur för effektiv hällning.
Använd dessa hållbara runda flaskor för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar. AzlonTM polypropenflaskor med rund bred hals har en läckagesäker, linerfri design och erbjuder god kemisk resistens. Lätt att rengöra. Slät inre kontur för effektiv hällning.
  • Genomskinliga, styva polypropenflaskor med polypropenskruvlock
  • Kraftig och mycket hållbar i användning
  • Lämplig för livsmedelskontaktapplikationer i enlighet med EU och USA föreskrifter
  • Batchcertifikat finns att ladda ner online
  • Bulkförpackningar innehåller lika många flaskor och kapsyler, förpackade separat
  • Autoklaverbar vid 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelska) 4,22 oz.
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Innerhals 32 mm
För användning med (applikation) Idealisk för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar
Material Polypropen
Kvantitet 10/PK
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 104 mm
Produkttyp Rund flaska med bred mun
Höjd (engelska) 4,09 tum.
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 51 mm
Förslutningstyp Skruvlock