Läs mer
Azlon™ Genomskinliga polypropen runda flaskor med bred hals
Produktkod. 11363494
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11363494 1000 mL Paket med 5
11323494 60 mL Paket med 10
15575794 150 mL Paket med 10
11343494 250 mL Paket med 10
11353494 500 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11363494 Leverantör Azlon Leverantörsnummer BWP1000PGRAD
Beräknad leverans: 25-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa hållbara plastflaskor för ett brett utbud av flytande och fasta förvaringsbehov. Azlon™ Polypropen Translucent Graduated Wide Neck Round är lämpliga för livsmedelskontaktapplikationer i enlighet med EU och USA föreskrifter.
  • Högklara polypropenflaskor med god kemikaliebeständighet
  • Läcksäker, linerfri design
  • Tydliga skarpa tryckta graderingar visar milliliter och flytande uns
  • Tryckt med stor vit skrivpanel för enkel märkning
  • Slät inre kontur för effektiv hällning och enkel rengöring
  • Perfekt för både vätskor och fasta ämnen, perfekt för mikrobiologisk provtagning
  • Autoklaverbar vid 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Innerhals 55 mm
För användning med (applikation) Perfekt för både vätskor och fasta ämnen, perfekt för mikrobiologisk provtagning
Material Polypropen
Kvantitet 5/PK
Stängningsfärg Genomskinligt
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 205 mm
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 90 mm
Förslutningstyp Skruvlock