Läs mer
Azlon™ Polypropenflaskor med bred mun
Produktkod. 10175184
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Kvantitet:
10/Pk.
110/Pk.
1200/Pk.
200/Pk.
30/Pk.
330/Pk.
350/Pk.
420/Pk.
5/PK
5/Pk.
60/Pk.
missing translation for 'unitSize'
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 30
Paket med 330
Paket med 350
Paket med 5
Paket med 55
Paket med 60
Varje
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kapacitet (metrisk) Kvantitet unitSize
10175184 30 mL 10/Pk. Paket med 10
15708017 30 mL 1200/Pk. Varje
10136494 60 mL 10/Pk. Paket med 10
15767977 100 mL 420/Pk. Varje
15347017 125 mL 350/Pk. Paket med 350
15367017 150 mL 330/Pk. Paket med 330
15377017 250 mL 200/Pk. Paket med 200
10287764 250 mL 10/Pk. Paket med 10
15387017 500 mL 110/Pk. Paket med 100
16439013 500 mL 110/Pk. -
10635325 500 mL 10/Pk. Paket med 10
15397017 1000 mL 60/Pk. Paket med 55
16449013 1000 mL 60/Pk. Paket med 60
10034604 1000 mL 5/Pk. Paket med 5
15307027 2000 mL 30/Pk. Paket med 30
10799145 2000 mL 5/PK Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10175184 missing translation for 'mfr' Azlon™ missing translation for 'supplierNo' BWP0030PN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00 SEK
    130.02 SEK / Paket med 10
    Save 17.98 SEK
    12% Av
Ver todas las promociones
Beräknad leverans: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Tillverkad av slitstark, slitstark plast. Azlon™ Polypropenflaskor med bred mun är lätta att rengöra och designade för effektiv, enkel upphällning.
Tillverkad av slitstark, slitstark plast. Azlon ™polypropenflaskor med bred mun är lätta att rengöra och designade för effektiv, enkel upphällning.
  • Hög klarhet, styva polypropenflaskor med polypropenskruvlock
  • Läcksäker, linerfri design
  • Släta inre konturer för effektiv hällning och enkel hällning
  • Kraftig och mycket hållbar i användning
  • Idealisk för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar
  • God kemikaliebeständighet
  • Autoklaverbar vid 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1,01 oz.
Färg Genomskinligt
För användning med (applikation) Vätskelagring, mediaberedning och provtagningsapplikationer
Material Polypropen
Hals-ID (metrisk) 22mm
Kvantitet 10/Pk.
Genomskinlighet Hög klarhet
Liner material Ofodrad
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 70 mm
Produkttyp Rund flaska med bred mun
Höjd (engelska) 2,75 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 32 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.