Läs mer
Azlon™ Polypropenflaskor med bred mun
Produktkod. 10287764
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Kvantitet:
10/Pk.
110/Pk.
1200/Pk.
200/Pk.
30/Pk.
330/Pk.
350/Pk.
420/Pk.
5/PK
5/Pk.
60/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 30
Paket med 330
Paket med 350
Paket med 5
Paket med 55
Paket med 60
Varje
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
10287764 250 mL 10/Pk. Paket med 10
10175184 30 mL 10/Pk. Paket med 10
15708017 30 mL 1200/Pk. Varje
10136494 60 mL 10/Pk. Paket med 10
15767977 100 mL 420/Pk. Varje
15347017 125 mL 350/Pk. Paket med 350
15367017 150 mL 330/Pk. Paket med 330
15377017 250 mL 200/Pk. Paket med 200
15387017 500 mL 110/Pk. Paket med 100
16439013 500 mL 110/Pk. -
10635325 500 mL 10/Pk. Paket med 10
15397017 1000 mL 60/Pk. Paket med 55
16449013 1000 mL 60/Pk. Paket med 60
10034604 1000 mL 5/Pk. Paket med 5
15307027 2000 mL 30/Pk. Paket med 30
10799145 2000 mL 5/PK Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 10287764 Leverantör Azlon™ Leverantörsnummer BWP0250P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00 SEK
    117.59 SEK / Paket med 10
    Save 33.41 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av slitstark, slitstark plast. Azlon™ Polypropenflaskor med bred mun är lätta att rengöra och designade för effektiv, enkel upphällning.
Tillverkad av slitstark, slitstark plast. Azlon ™polypropenflaskor med bred mun är lätta att rengöra och designade för effektiv, enkel upphällning.
  • Hög klarhet, styva polypropenflaskor med polypropenskruvlock
  • Läcksäker, linerfri design
  • Släta inre konturer för effektiv hällning och enkel hällning
  • Kraftig och mycket hållbar i användning
  • Idealisk för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar
  • God kemikaliebeständighet
  • Autoklaverbar vid 121 °C
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Genomskinligt
För användning med (applikation) Vätskelagring, mediaberedning och provtagningsapplikationer
Material Polypropen
Hals-ID (metrisk) 37 mm
Kvantitet 10/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Genomskinlighet Hög klarhet
Liner material Ofodrad
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Höjd (metrisk) 140 mm
Höjd (engelska) 5,51 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 60 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Form Rund
Certifikat och efterlevnad CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Flaska med bred mun