Läs mer
Azlon™ Polypropenflaskor med bred mun
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Kvantitet:
10/Pk.
110/Pk.
1200/Pk.
200/Pk.
30/Pk.
330/Pk.
350/Pk.
420/Pk.
5/PK
5/Pk.
60/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 30
Paket med 330
Paket med 350
Paket med 5
Paket med 55
Paket med 60
Varje
Beskrivning
Tillverkad av slitstark, slitstark plast. Azlon ™polypropenflaskor med bred mun är lätta att rengöra och designade för effektiv, enkel upphällning.
- High clarity, rigid polypropylene bottles with polypropylene screw caps
- Leak-proof, liner-less design
- Smooth inner contours for efficient pouring and ease of pouring
- Heavy duty and very durable in use
- Ideal for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications
- Good chemical resistance
- Autoclavable at 121°C
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Färg | Translucent |
| Material | Polypropylene |
| Antal per förpackning | 1200 |
| Förpackning | Bulk |
| Kvantitet | 1200/Pk. |
| Stängningsfärg | Translucent |
| Förslutning ingår | Yes |
| Form | Round |
| Höjd (metrisk) | 70 mm |
| Visa mer |