Läs mer
Azlon™ Polypropenflaskor med bred mun
Produktkod. 16449013
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Kvantitet:
10/Pk.
110/Pk.
1200/Pk.
200/Pk.
30/Pk.
330/Pk.
350/Pk.
420/Pk.
5/PK
5/Pk.
60/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 30
Paket med 330
Paket med 350
Paket med 5
Paket med 55
Paket med 60
Varje
Produktkod. 16449013
Brand: Azlon™ BWP1000BULK
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av slitstark, slitstark plast. Azlon™ Polypropenflaskor med bred mun är lätta att rengöra och designade för effektiv, enkel upphällning.
Tillverkad av slitstark, slitstark plast. Azlon ™polypropenflaskor med bred mun är lätta att rengöra och designade för effektiv, enkel upphällning.
  • Hög klarhet, styva polypropenflaskor med polypropenskruvlock
  • Läcksäker, linerfri design
  • Släta inre konturer för effektiv hällning och enkel hällning
  • Kraftig och mycket hållbar i användning
  • Idealisk för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar
  • God kemikaliebeständighet
  • Autoklaverbar vid 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Polypropen
Antal per förpackning 60
Förpackning Slumpmässig
Kvantitet 60/Pk.
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 205 mm
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 90 mm
Förslutningstyp Skruvlock