Läs mer
Azlon™ Runda flaskor av polypropen med smal hals
Produktkod. 10175564
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10175564 250 mL Paket med 10
10044514 30 mL Paket med 10
15757997 30 mL Varje
10004564 60 mL Paket med 10
12551446 100 mL Paket med 10
10278304 125 mL Paket med 10
15787997 125 mL Varje
10472395 150 mL -
15797997 150 mL Varje
15708007 250 mL Varje
10490655 500 mL Paket med 10
15718007 500 mL Varje
10207774 1000 mL Paket med 5
15728007 1000 mL Varje
10419704 2000 mL Paket med 5
15738007 2000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 10175564 Leverantör Azlon Leverantörsnummer BNP0250P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa hållbara plastflaskor för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar. Azlon™ Polypropen smalhalsade runda flaskor är idealiska för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och USA föreskrifter.
Använd dessa hållbara plastflaskor för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar. AzlonTM polypropen med smal hals runda flaskor är idealiska för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och USA föreskrifter.
  • Genomskinliga, styva polypropenflaskor med polypropenskruvlock
  • Kraftig och mycket hållbar i användning
  • Autoklaverbar vid 121 °C
  • Batchcertifikat finns att ladda ner online
  • God allmän kemikaliebeständighet
  • Bulkförpackningar innehåller lika många flaskor och kapsyler, förpackade separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Innerhals 18 mm
Material Polypropen
Kvantitet 10/PK
Stängningsfärg Genomskinligt
Certifikat och efterlevnad ISO 7056
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 129 mm
Produkttyp Flaska med smal mun
Höjd (engelska) 5,07 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 60 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej