Läs mer
Azlon™ Runda flaskor av polypropen med smal hals
Produktkod. 10419704
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10419704
Brand: Azlon BNP2000P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa hållbara plastflaskor för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar. Azlon™ Polypropen smalhalsade runda flaskor är idealiska för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och USA föreskrifter.
Använd dessa hållbara plastflaskor för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar. AzlonTM polypropen med smal hals runda flaskor är idealiska för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och USA föreskrifter.
  • Genomskinliga, styva polypropenflaskor med polypropenskruvlock
  • Kraftig och mycket hållbar i användning
  • Autoklaverbar vid 121 °C
  • Batchcertifikat finns att ladda ner online
  • God allmän kemikaliebeständighet
  • Bulkförpackningar innehåller lika många flaskor och kapsyler, förpackade separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Kapacitet (engelska) 67,62 uns
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Innerhals 27 mm
Material Polypropen
Kvantitet 5/PK
Stängningsfärg Genomskinligt
Certifikat och efterlevnad CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 240 mm
Produkttyp Flaska med smal mun
Höjd (engelska) 9,44 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 121 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej