Läs mer
Azlon™ Rund flaska med smal hals i polypropen
Produktkod. 10490655
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Kvantitet:
10/PK
110/Pk.
1200/Pk.
200/Pk.
30/Pk.
330/Pk.
350/Pk.
5/PK
60/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
10490655 500 mL 10/PK Paket med 10
10044514 30 mL 10/PK Paket med 10
15757997 30 mL 1200/Pk. Varje
10004564 60 mL 10/PK Paket med 10
12551446 100 mL 10/PK Paket med 10
10278304 125 mL 10/PK Paket med 10
15787997 125 mL 350/Pk. Varje
10472395 150 mL 10/PK -
15797997 150 mL 330/Pk. Varje
10175564 250 mL 10/PK Paket med 10
15708007 250 mL 200/Pk. Varje
15718007 500 mL 110/Pk. Varje
10207774 1000 mL 5/PK Paket med 5
15728007 1000 mL 60/Pk. Varje
10419704 2000 mL 5/PK Paket med 5
15738007 2000 mL 30/Pk. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 10490655 Leverantör Azlon™ Leverantörsnummer BNP0500P
DWK Life Sciences – Viktiga produkter för vardagen
Använd kampanjkoden 27957
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa hållbara plastflaskor för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar. Azlon™ Polypropen smalhalsade runda flaskor är idealiska för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och USA föreskrifter.
Använd dessa hållbara plastflaskor för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar. AzlonTM polypropen med smal hals runda flaskor är idealiska för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och USA föreskrifter.
  • Genomskinliga, styva polypropenflaskor med polypropenskruvlock
  • Kraftig och mycket hållbar i användning
  • Autoklaverbar vid 121 °C
  • Batchcertifikat finns att ladda ner online
  • God allmän kemikaliebeständighet
  • Bulkförpackningar innehåller lika många flaskor och kapsyler, förpackade separat
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Innerhals 21 mm
Material Polypropen
Kvantitet 10/PK
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Genomskinligt
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Höjd (metrisk) 167 mm
Höjd (engelska) 6,57 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 73 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 16,9 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad ISO 7056
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Flaska med smal mun