Läs mer
Azlon™ Runda flaskor av polypropen med smal hals
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Unit Size:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Description
Använd dessa hållbara plastflaskor för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar. AzlonTM polypropen med smal hals runda flaskor är idealiska för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och USA föreskrifter.
- Translucent, rigid polypropylene bottles with polypropylene screw caps
- Heavy duty and very durable in use
- Autoclavable at 121°C
- Batch certificate available to download online
- Good general chemical resistance
- Bulk packs contain an equal number of bottles and caps, packed separately
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Färg | Translucent |
| Material | Polypropylene |
| Antal per förpackning | 30 |
| Förpackning | Bulk |
| Kvantitet | 30/Pk. |
| Mun | Narrow |
| Form | Round |
| Höjd (metrisk) | 237 mm |
| Diameter (metrisk) | 121 mm |
| Show More |