Läs mer
Azlon™ Runda flaskor av polypropen med smal hals
Produktkod. 15757997
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 15757997
Brand: Azlon BNP0030P
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa hållbara plastflaskor för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar. Azlon™ Polypropen smalhalsade runda flaskor är idealiska för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och USA föreskrifter.
Använd dessa hållbara plastflaskor för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar. AzlonTM polypropen med smal hals runda flaskor är idealiska för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och USA föreskrifter.
  • Translucent, rigid polypropylene bottles with polypropylene screw caps
  • Heavy duty and very durable in use
  • Autoclavable at 121°C
  • Batch certificate available to download online
  • Good general chemical resistance
  • Bulk packs contain an equal number of bottles and caps, packed separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Färg Translucent
Material Polypropylene
Antal per förpackning 1200
Förpackning Bulk
Kvantitet 1200/Pk.
Mun Narrow
Form Round
Höjd (metrisk) 67 mm
Diameter (metrisk) 33 mm
Förslutningstyp Screw Cap