Läs mer
Azlon™ Runda flaskor av polypropen med smal hals
Produktkod. p-8001857
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10044514
Brand: Azlon BNP0030PN
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa hållbara plastflaskor för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar. Azlon™ Polypropen smalhalsade runda flaskor är idealiska för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och USA föreskrifter.
Använd dessa hållbara plastflaskor för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar. AzlonTM polypropen med smal hals runda flaskor är idealiska för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och USA föreskrifter.
  • Genomskinliga, styva polypropenflaskor med polypropenskruvlock
  • Kraftig och mycket hållbar i användning
  • Autoklaverbar vid 121 °C
  • Batchcertifikat finns att ladda ner online
  • God allmän kemikaliebeständighet
  • Bulkförpackningar innehåller lika många flaskor och kapsyler, förpackade separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1,01 oz.
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Innerhals 13 mm
Material Polypropen
Kvantitet 10/PK
Stängningsfärg Genomskinligt
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 66 mm
Produkttyp Flaska med smal mun
Höjd (engelska) 2,59 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 33 mm
Förslutningstyp Skruvlock