Läs mer
Azlon™ Round Wide Neck Powder HDPE Bottles
Kapacitet (metrisk):
150 mL
300 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Translucent rigid HDPE bottles with PVDC wadded polypropylene screw caps
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 300 mL |
| Färg | Translucent |
| Material | HDPE |
| Antal per förpackning | 10 |
| Förslutning ingår | Yes |
| Mun | Wide |
| Höjd (metrisk) | 135 mm |
| Diameter (metrisk) | 61 mm |
| Förslutningstyp | Screw Cap |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido