Läs mer
Azlon™ Avsmalnande behållare med Snap-On Lock
Tillverkad av kraftig, kemiskt resistent polypropen och autoklaverbar vid 121 °C Azlon™ Avsmalnande behållare med Snap-On Locket har ett formgjutet handtag för säker och säker bärning. Squat form ger enkel placering på hyllor, bänk eller under transport. Formgjutna graderingar ger snabb och enkel volymbedömning. Caps on 10& 20 liters carboys har gjutna borrstyrningar för att underlätta installationen av matarledningar.
Brand:  Azlon JWH2000P
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 12016902
  • 2700.00 SEK / Paket med 50
Bara null kvar
Beräknad leverans: 14-10-2025
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Användbara lätta avsmalnande behållare med tättslutande LDPE-lock
  • God kemikaliebeständighet
  • Idealisk för förvaring av prover, pulver, djurfoder och mer
  • Lämplig för livsmedelskontaktapplikationer i enlighet med USA föreskrifter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
2000 mL
Tättslutande LDPE-lock
50/PK
4.75 kg
Autoklaveringsbar
Rund
Förvaringsbehållare
140 mm
Förvaring av prover, pulver, djurfoder
HDPE
–20 till 135 °C
Ja
Bred
150 mm
LDPE
Snäpplock
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
One moment while we fetch your results.
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Azlon™ Avsmalnande behållare med Snap-On Lock > Mått: 140 dia. x 150 mmH