Läs mer
Azlon™ LDPE Tracker Clinical Wash Flaskor
Produktkod. 12861464
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Förslutningstyp:
Ångventilering
Icke-ventilerande lock
Stängningsfärg:
Grön
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förslutningstyp Stängningsfärg Förpackningsstorlek
12861464 250 mL Ångventilering Rött Paket med 5
12851464 250 mL Icke-ventilerande lock Grön Paket med 5
12871464 500 mL Icke-ventilerande lock Rött Paket med 5
10092794 500 mL Ångventilering Rött Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12861464 Leverantör Azlon Leverantörsnummer WTR250VT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    407.00 SEK
    319.66 SEK / Paket med 5
    Save 87.34 SEK
    21% Av
I lager
Designad med komplett märkningsfunktion för att säkerställa full spårbarhet
  • Uppfyller branschstandarder inklusive de som krävs av ackrediteringsorganet för klinisk patologi
  • Idealisk för användning på kliniska och allmänna sjukhusmarknader
  • Unik skrivbar, avtorkningspanel
  • DripLok™ version med ångventilation tillgänglig - för ultimat säkerhet med flyktiga lösningsmedel
  • Levereras med uppsättning COSHH-etiketter
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Klart
För användning med (applikation) För klinisk och allmän sjukhusmarknad
Material LDPE
Stängningsfärg Rött
Förslutning ingår Ja
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Ångventilering
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras