Läs mer
Azlon™ USA OSHA ventilerade tvättflaskor med bred mun
Beskrivning
- Outplånligt tryckt på 3 språk (engelska, franska och spanska)
- Välj mellan fem lösningsmedelsetiketter, alla inklusive GHS, NFPA diamant, PPE-piktogram, risk- och säkerhetsinformation
- Försedd med färgkodade PP-förslutningar i ett stycke som bibehåller sin form vid användning
- Förslutningarna har precisions jet-tip bländare för fin kontroll
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Plast |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Kemisk etikett | Aceton |
| Förslutningstyp | Ångventilering |