Läs mer
Azlon™ Väggmonterbart dräneringsställ
Material:
Polystyren
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Lätta, lätta att montera dräneringsställ av polystyren som är designade för väggmontering.
- Pinnarna sätts helt enkelt på plats på bakplattan och är åtskilda så att olika storlekar av laboratorieartiklar kan passa på stativet
- Vatten samlas i tråget vid basen av ställningen och rinner bort via ett gummirör som kan ledas in i en närliggande diskho eller behållare
- Levereras med väggmonteringstillbehör
- Mäter cirka 650 mm hög x 450 mm bred
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) | 16mm |
| Inkluderar | Ställ, inklusive 72 pinnar, tråg och dräneringsslang |
| Material | Polystyren |
| Längd (metrisk) | Pinne: 120 mm |
| Form | Rektangulär |
| Höjd (metrisk) | 650 mm |
| Produkttyp | Väggmonterbart dräneringsställ |
| Bredd (engelska) | 17,71 tum. |
| Längd (engelska) | 4,72 tum |
| Höjd (engelska) | 25,59 tum. |
| Visa mer |