Läs mer
Aztreonam, Thermo Scientific™
1613.55 SEK - 5486.07 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 78110-38-0 |
|---|---|
| Molekylformel | C13H17N5O8S2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 435.426 |
| MDL-nummer | MFCD00072145 |
| InChI-nyckel | WZPBZJONDBGPKJ-PSGLRMFWSA-N |
| PubChem CID | 56842327 |
| IUPAC-namn | 2-[(E)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(2R,3R)-2-methyl-4-oxo-1-sulfoazetidin-3-yl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoic acid |
| LEDER | CC1C(C(=O)N1S(=O)(=O)O)NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)O)C2=CSC(=N2)N |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15425189
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62887.03 |
1g |
1613.55 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15435189
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62887.06 |
5g |
5486.07 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsAztreonam is used to treat severe infections of the urinary tract, lower respiratory tract, skin, stomach, female reproductive organs, and other body systems.
Solubility
Soluble in DMF/water (1:1) at 50 mg/ml
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
Kemiska identifierare
| 78110-38-0 | |
| 435.426 | |
| WZPBZJONDBGPKJ-PSGLRMFWSA-N | |
| 2-[(E)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(2R,3R)-2-methyl-4-oxo-1-sulfoazetidin-3-yl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoic acid |
| C13H17N5O8S2 | |
| MFCD00072145 | |
| 56842327 | |
| CC1C(C(=O)N1S(=O)(=O)O)NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)O)C2=CSC(=N2)N |
Specifikationer
| Aztreonam | |
| White | |
| MFCD00072145 | |
| Soluble in DMF/water (1:1) at 50 mg/ml | |
| CC1C(C(=O)N1S(=O)(=O)O)NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)O)C2=CSC(=N2)N | |
| 435.426 | |
| 435.43 |
| 78110-38-0 | |
| C13H17N5O8S2 | |
| 14,925 | |
| WZPBZJONDBGPKJ-PSGLRMFWSA-N | |
| 2-[(E)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(2R,3R)-2-methyl-4-oxo-1-sulfoazetidin-3-yl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoic acid | |
| 56842327 |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 278-839-9
missing translation for 'rtecsNumber' : UA2451400
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Store at -20°C