Läs mer
Brady™ B-489A polyesteretiketter för BBP33 och i3300 skrivare
Höjd (metrisk):
25.4 mm
50.8 mm
Tjocklek (metrisk):
0.1 mm
0.13 mm
Vertikal upprepning (metrisk):
28.6 mm
54 mm
Bredd (metrisk):
50.8 mm
76.2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1500
Beskrivning
- Permanent gummilim
- Nötningsbeständig
- För släta, grova eller mycket strukturerade ytor
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | UL Recognized, CSA Accepted, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Typ av lim | Permanent gummi |
| Beläggning | None |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Die-cut |
| Material | Polyester (B-489A) |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |