Läs mer
Bariumkromat, 98 %
Produktkod. 11356978
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11356978 250 g 250g
11346978 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356978 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014669.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10294-40-3 | BaCrO4 | 253,32 g/mol
Bariumkromat används som pigment, oxidationsmedel, färgämne i glas och sulfatrenare i förkromningsbad, keramik och porslin. Den fungerar som en korrosionsinhibitor i fogpastor och metallprimers. Vidare används den i säkringar, säkerhetständstickor, tändningskontrollanordningar och högtemperaturbatterier. Utöver detta används den som en bärare för kromjonerna och användbar som en förbränningshastighetsmodifierare i pyrotekniska kompositioner. Det är involverat som en katalysator i alkandehydreringsreaktionen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10294-40-3
Molekylformel BaCrO4
Molekylvikt (g/mol) 253.32
MDL-nummer MFCD00014180
InChI-nyckel QFFVPLLCYGOFPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium chromate, lemon chrome, permanent yellow, barium chromate vi, baryta yellow, ultramarine yellow, pigment yellow 31, ci pigment ylllow 31, barium chromate 1:1, unii-7d7o9cf0ix
PubChem CID 25136
LEDER [Ba++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium chromate
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 98%
Löslighetsinformation Olöslig i vatten, ättiksyra och kromsyra.
IUPAC-namn barium(2+);dioxid(dioxo)krom
Formel vikt 253.33
Odör Luktfritt
Densitet 4,5 g/cm3
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.