Läs mer
Bariumkromat, Puratronic™, 99,995 % (metallbas)
Produktkod. 11316148
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11316148 25 g 25g
11306148 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11316148 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011124.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10294-40-3 | BaCrO4 | 253,32 g/mol
Bariumkromat har visat sig vara användbart i många kapaciteter. ofta används föreningen som bärare för kromjonerna. är ett oxidationsmedel, vilket gör det användbart som en förbränningshastighetsmodifierare i pyrotekniska kompositioner. Det är särskilt användbart i fördröjningskompositioner såsom fördröjningssäkringar. Det används också i sammansättningen av en katalysator för alkandehydrering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10294-40-3
Molekylformel BaCrO4
Molekylvikt (g/mol) 253.32
MDL-nummer MFCD00014180
InChI-nyckel QFFVPLLCYGOFPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium chromate, lemon chrome, permanent yellow, barium chromate vi, baryta yellow, ultramarine yellow, pigment yellow 31, ci pigment ylllow 31, barium chromate 1:1, unii-7d7o9cf0ix
PubChem CID 25136
IUPAC-namn barium(2+) dioxokromiumbis(olat)
LEDER [Ba++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium chromate
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1479
Merck Index 14,972
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i starka syror.
Formel vikt 253.33
Procent renhet 99.998%
Kvalitet Puratronic
Odör Luktfritt
Densitet 4.50 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.