Läs mer
Velp Scientifica™ SER 148-serien halvautomatisk lösningsmedelsextraktor
BIOPHARMA
Produktkod. 10787708 Handla allt Velp Produkter
Change view
Beskrivning:
3 positioner, 500 w
6 positioner, 950 w
Längd (metrisk):
480 mm
700 mm
Bredd (metrisk):
480 mm
700 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
10787708 3 positioner, 500 w 480 mm 480 mm Varje
10536243 6 positioner, 950 w 700 mm 700 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10787708 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer F30300240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85675.00 SEK
    81091.83 SEK / Paket med 1
    Save 4583.17 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Fungerar enligt Randall-tekniken för att bestämma innehållet av lösliga produkter. Velp Scientifica™ SER 148 Series Semi-Automatic Solvent Extractor kan användas för att separera ett ämne från fasta och halvfasta prover med hjälp av nedsänkning, tvättning och lösningsmedelsåtervinning.
  • Slår vanlig Soxhlet Extractor
  • Upp till 5 gånger snabbare än traditionell soxhlet (varmt lösningsmedel kontra kallt lösningsmedel)
  • Låg lösningsmedelsförbrukning (upp till 75 %)
  • Begränsad kostnad per analys
  • Bekvämlighet& Val
  • Välj bland 29 tomma program ombord
  • Två modeller tillgängliga för att matcha provbelastningen
  • SER 148/3, ett 3-läges lösningsmedelsextraktionssystem
  • SER 148/6, ett 6-positions lösningsmedelsextraktionssystem
Specifikationer
Produkttyp Lösningsmedelsextraktor
Kapacitet (metrisk) 30 till 100 ml
Beskrivning 3 positioner, 500 w
Material Rostfritt stål
Kvantitet 1 st
Höjd (metrisk) 620 mm
Längd (metrisk) 480 mm
Bredd (metrisk) 480 mm
Vikt (metrisk) 30 kg