Läs mer
Brady™ BBP31 Hi-Performance Polyester Tejper - Rosa
För märkning av rostfritt stål och släta ytor. Brady™ BBP31 Hi-Performance polyestertejper är gjorda av B-569 polyester och är idealiska för applicering på mycket släta ytor eller styva paneler.
Brand: Brady™ 117966
Beskrivning
- Appliceras på mycket släta ytor
- Idealisk för montering på styva paneler
Specifikationer
| Kompatibel yta: Slät | |
| Rosa | |
| Kassett | |
| BBP31 Hi-Performance polyesterband | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37 skrivare | |
| 1 st | |
| -40 °C till +100 °C | |
| 0.076 mm | |
| 30.40 m | |
| 2,25 tum. |
| Akryl, Permanent | |
| Glans | |
| Polyester (B-569) | |
| Märkning av rostfria rör | |
| 1 | |
| Brady Arbetsstation, LabelMark , MarkWare | |
| 0,003 tum. | |
| 100 ft. | |
| 57 mm | |
| B30C-2250-569-PK |