Läs mer
Brady™ BBP31 Hi-Performance Polyester Tejper - Rosa
För märkning av rostfritt stål och släta ytor. Brady™ BBP31 Hi-Performance polyestertejper är gjorda av B-569 polyester och är idealiska för applicering på mycket släta ytor eller styva paneler.
1625.00 SEK - 5140.00 SEK
Specifikationer
| Beskrivning | Kompatibel yta: Slät |
|---|---|
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Färg | Rosa |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Kassett |
| Produktkod | Brand | Bredd (engelska) tejp | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Bredd (engelska) tejp | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
11746425
|
Brady™
117967 |
1,125 tum |
2435.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 20-11-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
11736425
|
Brady™
117966 |
2,25 tum. |
3520.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 20-11-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
11726425
|
Brady™
117965 |
4 tum |
5140.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 20-11-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
11756425
|
Brady™
117968 |
0,5 tum |
1625.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
Beskrivning
- Appliceras på mycket släta ytor
- Idealisk för montering på styva paneler
Specifikationer
| Kompatibel yta: Slät | |
| Rosa | |
| Kassett | |
| Märkning av rostfria rör | |
| 1 | |
| Brady Arbetsstation, LabelMark , MarkWare | |
| 0,003 tum. | |
| 100 ft. |
| Akryl, Permanent | |
| Glans | |
| Polyester (B-569) | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37 skrivare | |
| 1 st | |
| -40 °C till +100 °C | |
| 0.076 mm | |
| 30.40 m |