Läs mer
Brady™ BBP31 Hi-Performance Polyester Tejper - Rosa
För märkning av rostfritt stål och släta ytor. Brady™ BBP31 Hi-Performance polyestertejper är gjorda av B-569 polyester och är idealiska för applicering på mycket släta ytor eller styva paneler.
Brand:  Brady™ 117967
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11746425
  • 2435.00 SEK / Paket med 1
Beräknad leverans: 20-11-2026
Beskrivning
  • Appliceras på mycket släta ytor
  • Idealisk för montering på styva paneler
Specifikationer
Specifikationer
Kompatibel yta: Slät
Rosa
Kassett
BBP31 Hi-Performance polyesterband
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37 skrivare
1 st
-40 °C till +100 °C
0.076 mm
30.40 m
1,125 tum
Akryl, Permanent
Glans
Polyester (B-569)
Märkning av rostfria rör
1
Brady Arbetsstation, LabelMark , MarkWare
0,003 tum.
100 ft.
29 mm
B30C-1125-569-PK