Läs mer
BD BBL™ Middlebrook OADC Enrichment
Används som tillväxttillskott för mikrobiologisk forskning. BD Difco™ BBL™ Middlebrook OADC Enrichment rekommenderas för isolering och odling av mykobakterier och andra mikrober.
1010.00 SEK - 3970.00 SEK
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad | ISO/DIS, 11014 |
---|---|
Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
Tillsats | Middlebrook OADC Enrichment |
Form | Viskös |
För användning med (applikation) | Dehydrerade odlingsmedier |
Produktkod | Brand | Kvantitet | Förpackningstyp | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kvantitet | Förpackningstyp | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
11708173
|
BD
211886 |
10 x 20 mL | Provrör |
1010.00 SEK
200ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||
11837463
|
BD
212351 |
500 mL | Flaska |
3970.00 SEK
500ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||
Descrizione
- Dehydrerat format
- Odlingsmedia
- DNR (Latex)-fri
Specifica
ISO/DIS, 11014 | |
Middlebrook OADC Enrichment | |
Dehydrerade odlingsmedier |
2 °C till 8 °C | |
Viskös |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 365 dagar
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
BD BBL™ Middlebrook OADC Enrichment