Läs mer
Bel-Art™ Bokflaska
Produktkod. 15396666 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
5000 mL
Produktkod. 15396666
Brand: Bel-Art™ H109390005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropenflaskor staplas boklikt på hyllor för effektiv användning av utrymmet.
  • Har två handtag: ett övre handtag plus ett bekvämt grepp i fronten underlättar borttagning från en hylla
  • Graderade markeringar på framsidan i liter
Specifikationer
Kapacitet 169,07 oz., 5000 ml
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Kapacitet (engelska) 1.25 gal.
Färg Genomskinligt, Vitt
Material Polypropen
Kvantitet 1 st
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Ja
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Mun Bred, gängad
Form Fyrkantig med handtag
Höjd (metrisk) 241.3 mm
Produkttyp Rektangulär flaska
Bredd (engelska) 14,75 tum
Höjd (engelska) 9,5 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 43 mm
Förslutningstyp Gängad