Läs mer
Bel-Art™ Dispensering av droppflaskor
Produktkod. 12338218 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
185 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 12338218
Brand: Bel-Art™ F116370012
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lättpressade dispenseringsflaskor möjliggör kritisk droppkontroll.
  • Sealer cap snaps on easily and continues to hold a tight seal even after repeated use
  • Tip opening is 0.76 mm (0.030 in.)
  • Molded from low density polyethylene (LDPE)
Specifikationer
Kapacitet 0.5 oz., 15 mL
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Kapacitet (engelska) 0.5 oz.
Färg Translucent, Red
Material LDPE
Antal per förpackning 12
Sterilitet Non-sterile
Förslutning ingår Yes
Disponibel Reusable
Dropperkapacitet 0.5 oz.
Drop Storlek 0.002 oz.
Graderad No
Mun Narrow, Threaded
Form Cylindrical
Höjd (metrisk) 82.6 mm
Produkttyp Dispensing Bottle
Bredd (engelska) 0.96 in.
Längd (engelska) 3.25 in.
Höjd (engelska) 3.25 in.
Stängningsmaterial Polyethylene
Stängningsstorlek 15 mm
Diameter (metrisk) 24.4 mm
Förslutningstyp Snap
Autoklaveringsbar Not Autoclavable