Läs mer
Bel-Art™ Dispensering av droppflaskor
Produktkod. 12358218
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
185 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12358218 60 mL -
12338218 15 mL Paket med 12
12348218 30 mL -
12368218 125 mL -
12378218 185 mL -
12388218 250 mL -
12398218 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12358218 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F116370002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    369.00 SEK
    265.25 SEK / Paket med 12
    Save 103.75 SEK
    28% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Lättpressade dispenseringsflaskor möjliggör kritisk droppkontroll.
  • Sealerlocket snäpper lätt på och fortsätter att hålla tätt även efter upprepad användning
  • Spetsöppningen är 0,76 mm (0,030 tum)
  • Gjuten av lågdensitetspolyeten (LDPE)
Specifikationer
Kapacitet 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Färg Genomskinligt, Rött
Material LDPE
Antal per förpackning 12
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Ja
Dropperkapacitet 2 oz.
Drop Storlek 0,002 oz.
Graderad Nej
Mun Smal, gängad
Höjd (metrisk) 109 mm
Bredd (engelska) 1,45 tum.
Längd (engelska) 4,28 tum.
Höjd (engelska) 4,28 tum.
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsstorlek 18 mm
Diameter (metrisk) 36.8 mm
Förslutningstyp Knäppa
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Form Cylindrisk
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Utmatningsflaska