Läs mer
Bel-Art™ Dispensering av droppflaskor
Produktkod. 12368218 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
185 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 12368218
Brand: Bel-Art™ F116370004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lättpressade dispenseringsflaskor möjliggör kritisk droppkontroll.
  • Sealerlocket snäpper lätt på och fortsätter att hålla tätt även efter upprepad användning
  • Spetsöppningen är 0,76 mm (0,030 tum)
  • Gjuten av lågdensitetspolyeten (LDPE)
Specifikationer
Kapacitet 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Färg Genomskinligt, Rött
Material LDPE
Antal per förpackning 12
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Ja
Disponibel Återanvändbar
Dropperkapacitet 4 oz.
Drop Storlek 0,002 oz.
Graderad Nej
Mun Smal, gängad
Form Cylindrisk
Höjd (metrisk) 143.8 mm
Produkttyp Utmatningsflaska
Bredd (engelska) 48 mm
Längd (engelska) 5,66 tum.
Höjd (engelska) 5,66 tum.
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsstorlek 24 mm
Diameter (metrisk) 48 mm
Förslutningstyp Knäppa
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras