Läs mer
Bel-Art™ Dispensering av droppflaskor
Produktkod. 12388218 Handla allt SP Scienceware Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
185 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12388218 250 mL -
12338218 15 mL Paket med 12
12348218 30 mL -
12358218 60 mL -
12368218 125 mL -
12378218 185 mL -
12398218 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12388218 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F116370008
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lättpressade dispenseringsflaskor möjliggör kritisk droppkontroll.
  • Sealerlocket snäpper lätt på och fortsätter att hålla tätt även efter upprepad användning
  • Spetsöppningen är 0,76 mm (0,030 tum)
  • Gjuten av lågdensitetspolyeten (LDPE)
Specifikationer
Kapacitet 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Färg Genomskinligt, Rött
Material LDPE
Antal per förpackning 12
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Ja
Disponibel Återanvändbar
Dropperkapacitet 8 oz.
Drop Storlek 0,002 oz.
Graderad Nej
Mun Smal, gängad
Form Cylindrisk
Höjd (metrisk) 165 mm
Produkttyp Utmatningsflaska
Bredd (engelska) 2,3 tum.
Längd (engelska) 6,5 tum.
Höjd (engelska) 6,5 tum.
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsstorlek 24 mm
Diameter (metrisk) 58.4 mm
Förslutningstyp Knäppa
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras