Läs mer
Fisherbrand™ Märkt tvättflaskor
Produktkod. 30193464 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
För användning med (applikation):
Aceton
Isopropylalkohol
Vatten
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
30193464 500 mL Isopropylalkohol -
11592463 500 mL Aceton Paket med 6
11572463 500 mL Vatten Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Alla flaskor är endast avsedda för dispensering, inte för långtidsförvaring. Använd endast LYOB med lösningsmedel som är kompatibla med LDPE.
Produktkod. 30193464 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer F116460624
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    537.00 SEK
    531.45 SEK / Paket med 6
    Save 5.55 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Alla flaskor är endast avsedda för dispensering, inte för långtidsförvaring. Använd endast LYOB med lösningsmedel som är kompatibla med LDPE.
Innehåller
Safety labeled wash bottles include Department of Transportation (DOT) and National Fire Protection Association (NFPA) codes and symbols, Chemmical Abstract Service (CAS), protective equipment symbols and target organ information.
Polyetenflaskor med polypropenförslutningar för att säkerställa läckagesäker dispensering.
  • Lättlästa tryckta flaskor
  • Bred mynning 53 mm (2 tum) flaska för enkel påfyllning
  • Genomskinlig, LDPE-lösningsmedelsbeständig
  • Natriumhypoklorit är vit LDPE för ljusskydd mellan 230 och 450 nm
  • Toluen är en röd LDPE-flaska
  • Polypropenförslutning med läckagesäker design
  • Flaskor kan köpas separat eller i olika förpackningar som innehåller vatten, aceton, metanol, isopropanol, toluen och etanol
Uppfyllande
OSHA-krav som beskrivs i Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Naturlig
För användning med (applikation) Isopropylalkohol
Material LDPE, Polyeten
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Gult
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred, gängad
Kemisk etikett Isopropylalkohol
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 53 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Form Cylindrisk
Disponibel Reusable
Produkttyp Säkerhetsmärkt tvättflaska