Läs mer
Bel-Art™ Measure-Matic Dispenser
Produktkod. 10123714
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10123714 500 mL
1 options
Produktkod. 10123714 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F116540000
Beräknad leverans: 03-11-2026
Genom att pressa ut den önskade volymen, 5 mL till 25 mL, vätska genom röret och in i koppen.
  • När trycket släpps återgår överflödig vätska till flaskan för spillfri hällning
  • Utmatningskopp av polypropen glider på ett utmatningsrör av polypropen som är placerat i en förvaringsflaska av lågdensitetspolyeten
  • En medföljande ihålig propp fungerar som dammskydd
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Genomskinligt
Material LDPE
Antal per förpackning 1
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Ja
Dropperkapacitet 16 oz.
Graderad Nej
Mun Smal, gängad
Höjd (metrisk) 241.3 mm
Bredd (engelska) 3,07 tum.
Längd (engelska) 9,5 tum
Höjd (engelska) 9,5 tum
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsstorlek 18 mm
Diameter (metrisk) 76 mm
Förslutningstyp Ihålig propp
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Form Cylindrisk
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Utmatningsflaska