Läs mer
Bel-Art™ Smala munsköljflaskor
Produktkod. 11392704 Handla allt SP Scienceware Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
28 mm
38 mm
Färg:
Blått
Gult
Naturlig
Rött
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Färg
11392704 250 mL 28 mm Blått
11372704 250 mL 28 mm Rött
11382704 250 mL 28 mm Gult
11724446 1000 mL 38 mm Naturlig
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11392704 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F116150250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tvättflaskor erbjuder olika färger av polypropenförslutningar för snabb, snabb identifiering av innehållet.
  • Lågdensitetspolyeten
  • Bulkvantiteter tillgängliga på specialbeställning
Specifikationer
Kapacitet 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Färg Blått
Material LDPE
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Ja
Disponibel Återanvändbar
Graderad Nej
Mun Smal, gängad
Form Cylindrisk
Produkttyp Ekonomi tvättflaska
Kemisk etikett Tom
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras