Läs mer
Bel-Art™ Röda tvättflaskor
Produktkod. 17416633
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Mun:
Smal
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mun
17416633 250 mL Smal
1 options
Produktkod. 17416633 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F116500008
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den klarröda färgen hjälper till att identifiera farligt innehåll på ett ögonblick.
  • Lågdensitetspolyeten med polypropenförslutning
Specifikationer
Kapacitet 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Färg Rött
Material LDPE
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Ja
Disponibel Återanvändbar
Graderad Nej
Mun Smal
Form Cylindrisk
Produkttyp Ekonomi tvättflaska
Kemisk etikett Tom
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras